Läs mer
Natriumfosfonoformat-hexahydrat, 98+%
Produktkod. 11466526
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11466526 25 g 25g
11446526 1 g 1g
11456526 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11466526 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24784.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 34156-56-4 | CH12Na3O11P | 300,04 g/mol
Natriumfosfonoformiathexahydrat fungerar som ett antiviralt medel och omvänt transkriptashämmare. Det används också för att hämma viralt DNA-polymeras. Vidare används den som en typ II Pi-transporthämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natriumfosfonformiathexahydrat fungerar som ett antiviralt medel och omvänt transkriptashämmare. Det används också för att hämma viralt DNA-polymeras. Vidare används den som en typ II Pi-transporthämmare.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34156-56-4
Molekylformel CH12Na3O11P
Molekylvikt (g/mol) 300.04
MDL-nummer MFCD00150176
InChI-nyckel ILRVASBWNRYBFD-UHFFFAOYSA-K
Synonym foscarnet sodium hexahydrate, sodium phosphonatoformate hexahydrate, unii-964ys0oog1, foscarnet trisodium hexahydrate, phosphonoformic acid trisodium salt hexahydrate, trisodium phosphonoformte hexahydrate, sodium phosphonoformate tribasic hexahydrate, phosphonoformic acid, trisodium salt, hexahydrate, trisodium foscarnet 3-hexahydrate, formic acid, phosphono-, trisodium salt, hexahydrate
PubChem CID 169569
ChEBI CHEBI:60269
LEDER O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)P([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium phosphonoformate hexahydrate
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
IUPAC-namn trinatriumhexahydratfosfonatoformiat
Formel vikt 300,08 (191,98 vattenfri)
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.