Läs mer
Sodium Picosulfate, MedChemExpress
Produktkod. 16488518
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16488518 10 mg
16418366 100 mg
16414397 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16488518 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0544
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Sodium Picosulfate inhibits absorption of water and electrolytes, and increases their secretion.
Sodium Picosulfate inhibits absorption of water and electrolytes, and increases their secretion.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Picosulfate
CAS 10040-45-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H13NNa2O8S2
Kvantitet 10 mg
Synonym Sodium Picosulphate
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (207.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (207.72 mM)
LEDER O=S(OC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=N2)C3=CC=C(OS(=O)(O[Na])=O)C=C3)(O[Na])=O
Molekylvikt (g/mol) 481.41
Formel vikt 481.41
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism