Läs mer
Sodium Picosulfate, MedChemExpress
Produktkod. p-200099996
Encompass_Preferred
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. 16488518
Brand: Medchem Express HYB0544
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Sodium Picosulfate inhibits absorption of water and electrolytes, and increases their secretion.
Sodium Picosulfate inhibits absorption of water and electrolytes, and increases their secretion.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Picosulfate
CAS 10040-45-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H13NNa2O8S2
Kvantitet 10 mg
Synonym Sodium Picosulphate
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (207.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (207.72 mM)
LEDER O=S(OC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=N2)C3=CC=C(OS(=O)(O[Na])=O)C=C3)(O[Na])=O
Molekylvikt (g/mol) 481.41
Formel vikt 481.41
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.