Läs mer
Natriumpikosulfat, Mikromol™
Produktkod. 17991466
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17991466 250 mg
1 options
Produktkod. 17991466 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0054.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Natriumpikosulfat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Picosulfate
CAS 10040-45-6
Analyt- eller komponentnamn Sodium Picosulfate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H13 N O8 S2 . 2 Na
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Sodium Picosulfate, Phenol, 4,4'-(2-pyridinylmethylene)bis-, 1,1'-bis(hydrogen sulfate), sodium salt (1:2), Phenol, 4,4'-(2-pyridinylmethylene)bis-, bis(hydrogen sulfate) (ester), disodium salt (9CI), Phenol, 4,4'-(2-pyridylmethylene)di-, bis(hydrogen sulfate) (ester) disodium salt (8CI), 4,4'-(2-Pyridylmethylene)diphenol bis(hydrogen sulfate) disodium salt, DA 1773, Disodium bis[4-[(hydroxysulfonyl)oxy]phenyl](2-pyridyl)methane, Evacuol, Guttalax, Guttalax-Fher, LA 391, Laxoberal, Laxoberon, Neopax, Pico-Salax, Picolax, Picosulfate sodium, Picosulfol, Rapilax
InChI formel InChI=1S/C18H15NO8S2.2Na/c20-28(21,22)26-15-8-4-13(5-9-15)18(17-3-1-2-12-19-17)14-6-10-16(11-7-14)27-29(23,24)25;;/h1-12,18H,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc2)c3ccccn3
IUPAC-namn disodium; [4-[pyridin-2-yl-(4-sulfonatooxyfenyl)metyl]fenyl] sulfat
Molekylvikt (g/mol) 481.41
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 480,9878 g/mol