Läs mer
Natriumpolyanetholsulfonat
Produktkod. 10667391 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10667391 25 g 25g
10413171 100 g 100g
11914721 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10667391 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 419630250
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 55963-78-5 | (C10H11NaO4S)n | NaN g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 55963-78-5
Molekylformel (C10H11NaO4S)n
Molekylvikt (g/mol) NaN
MDL-nummer MFCD00148427
InChI-nyckel JKJBFNAERWARKW-CZEFNJPISA-L
Synonym sodium anethole sulfite, polyanetholesulfonate, polyanethol sulfonate, benzene, 1-methoxy-4-1-propenyl-, e-, homopolymer, sulfonated, sodium salt, sodium 1-methoxy-4-e-prop-1-enyl benzene sulfite
PubChem CID 6434512
LEDER CS(=O)(=O)O[Na].COC1=CC=C(C=C1)C(-*)C(C)-*
Specifications
Kemiskt namn eller material Sodium polyanetholesulfonate
Färg Tan till vitt
pH 5.0 to 7.0 (1% aq. soln.)
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Merck Index 14,8666
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
IUPAC-namn natrium;1-metoxi-4-[(E)-prop-1-enyl]bensen;sulfit
Fysisk form Kristaller eller pulver
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium polyanetholesulfonate
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium polyanetholesulfonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.