Läs mer
Natriumpolyfosfat, rent
Produktkod. 10268893 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10268893 1 kg Plastflaska 1kg
10055293 250 g Plastflaska 250g
10025533 5 kg Plastflaska 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10268893 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 390930010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    735.00 SEK
    615.65 SEK / 1kg
    Save 119.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 50813-16-6 ∣ (NaO3P)n
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50813-16-6
Molekylformel (NaO3P)n
MDL-nummer MFCD00134118
Synonym hexasodium oxido oxido phosphonatooxy phosphoryl oxy phosphoryl oxy phospho phosphonato oxy phosphinate
IUPAC-namn Natriumpolyfosfat
LEDER [Na]OP(-*)(=O)O-*
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium polyphosphate
Smältpunkt 600,0 °C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 1 kg
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (NaPO3)n
Merck Index 15, 8773
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1000 g/l (20 °C)
Procent renhet 65 till 70 %
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium polyphosphate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.