Läs mer
Natriumkaliumtartrattetrahydrat,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11476602 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11476602 1 kg 1kg
11486602 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11476602 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215015601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    957.00 SEK
    911.38 SEK / 1kg
    Save 45.62 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 6381-59-5
Molekylformel C4H12KNaO10
MDL-nummer MFCD00150989
Synonym potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Potassium Tartrate Tetrahydrate
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall ≥99%
InChI-nyckel VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
LEDER C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
IUPAC-namn kalium;natrium;2,3-dihydroxibutandioat;tetrahydrat
Molekylvikt (g/mol) 282.218
Formel vikt 282.2
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.