Läs mer
Sodium Prasterone Sulfate, TRC
Produktkod. 30424219
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30424219 100 mg
1 options
Produktkod. 30424219 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS673250100MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dehydroepiandrosterone 3-sulfate sodium salt (DHEAS) (as free sulfate)
CAS 1099-87-2
Molekylformel C19 H27 O5 S . Na
Kvantitet 100 mg
Synonym Androst-5-en-17-one','3-(sulfooxy)-','sodium salt (1:1)','(3β)-, Androst-5-en-17-one','3-(sulfooxy)-','sodium salt','(3β)- (9CI), Androst-5-en-17-one','3β-hydroxy-','hydrogen sulfate','sodium salt (6CI,7CI,8CI), DHA-S, DHEA sulfate sodium salt, Dehydroepiandrosterone sulfate sodium salt, Dehydroisoandrosterone sulfate sodium salt, Mylis, NSC 72822, Prasterone sodium sulfate, Sodium dehydroepiandrosterone sulfate, Sodium dehydroepiandrosterone-3-sulfate, Sodium prasterone sulfate, Teloin
InChI formel InChI=1S/C19H28O5S.Na/c1-18-9-7-13(24-25(21,22)23)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(20)19(15,2)10-8-16(14)18;/h3,13-16H,4-11H2,1-2H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t13-,14-,15-,16-,18-,19-;/m0./s1
LEDER [Na+].C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@H](CC[C@]34C)OS(=O)(=O)[O-])[C@@H]1CCC2=O
IUPAC-namn sodium;[(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-17-oxo-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] sulfate
Molekylvikt (g/mol) 390.47
Formel vikt 390.1477