Läs mer
Sodium Pregnenolone-17alpha,21,21,21-d4 Sulfate, CDN
Produktkod. 30321678
Change view
Kvantitet:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30321678 0.01 g
30312049 0.005 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30321678 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND59480.01G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pregnenolone-17 alpha,21,21,21-D4 Sulfate Sodium Salt
CAS 1485492-21-4
Molekylformel C21H27D4NaO5S
Kvantitet 0.01 g
Synonym (3β)-3-(Sulfooxy)pregn-5-en-20-one-17α,21,21,21-d4 sodium salt, 3β-Hydroxypregn-5-en-20-one-17α,21,21,21-d4 hydrogen sulfate sodium salt, Pregnenolone-17α,21,21,21-D4 sulfate sodium salt, Pregnenolone-3-sulfate-17α,21,21,21-d4 sodium salt, Pregnenolone-17α,21,21,21-d4 3β-sulfate sodium salt, Sodium Pregnenolone-17 alpha,21,21,21-d4 Sulfate, Sodium Pregnenolone-17 alpha,21,21,21-d4 Sulfate, Sodium Pregnenolone-17 alpha,21,21,21-d4 Sulfate, Sodium Pregnenolone-17 alpha,21,21,21-d4 Sulfate
InChI formel InChI=1 S/C21H32O5S.Na/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(26-27(23,24)25)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3;/h4,15-19 H,5-12H2,1-3H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1/t15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;/m0./s1/i1D3,17 D;
LEDER C[C@@](C1=CC2)(CC[C@H](O[S](=O)(O[Na])=O)C1)[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@](CC[C@]4([2 H])C(C([2 H])([2 H])[2 H])=O)([H])[C@]4(C)CC3
IUPAC-namn sodium (3 S,8 S,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-17-(acetyl-d3)-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl-17-d sulfate
Molekylvikt (g/mol) 422.55
Formel vikt 422.2 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity