missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sodium Propionate-13C3, TRC

Produktkod. 30136044
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
2 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136044 1 mg
30138310 2 mg
30009103 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136044 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6732901MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 152571-51-2
Molekylformel 13C3H5NaO2
Molekylvikt (g/mol) 99.04
Synonym Propanoic-13C3 acid, sodium salt (9CI), Sodium propionate-13C3, Sodium propanoate-13C3, Propionic acid-1,2,3-13C3 sodium salt
LEDER [13CH3][13CH2][13C](O[Na])=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sodium Propionate-13C3
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1;
Formel vikt 99.0288
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.