missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sodium Propionate-3,3,3-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Propionate-3,3,3-D3 |
| CAS | 1210410-35-7 |
| Molekylformel | C3 D3 H2 O2 . Na |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Propanoic-3,3,3-d3 acid, sodium salt (1:1) (ACI), Sodium propionate-3,3,3-D3, Sodium propanoate-3,3,3-d3, Propanoic-3,3,3-d3 acid sodium salt |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1/i1D3; |
| LEDER | [Na+].[2 H]C([2 H])([2 H])CC(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;3,3,3-trideuteriopropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 99.079 |
| Formel vikt | 99.038 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?