Läs mer
Natriumpropionat, 99 %
Produktkod. 11468027
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468027 500 g 500g
11478027 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11468027 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17440.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 137-40-6 | C3H5NaO2 | 96,061 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområden
Natriumpropionat används som livsmedelskonservering, som mögelhämmare i bageriprodukter och i insektscellkultur. Det används också i läkemedel, kosmetika, jordbruk och djurfoder som konserveringsmedel. Det fungerar som en livsmedelstillsats. Vidare hämmar det tillväxten av mjölksyrabakterier.
Löslighet
Lösligt i vatten. Något lösligt i alkohol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 137-40-6
Molekylformel C3H5NaO2
Molekylvikt (g/mol) 96.061
MDL-nummer MFCD00002759
InChI-nyckel JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium propionate, sodium propanoate, propionic acid sodium salt, propanoic acid, sodium salt, napropion, ocuseptine, deketon, impedex, keenate, propiofar
PubChem CID 2723816
IUPAC-namn natrium; propanoat
LEDER CCC(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium propionate
Smältpunkt 285 °C till 291 °C
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel CH3CH2CO2Na
Kvantitet 500 g
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,8669
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Lätt löslig i alkohol.
Formel vikt 96.06
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.