Läs mer
Sodium Propionate-d5, TRC
Produktkod. 30421843
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30421843 10 mg
30423911 50 mg
30415580 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30421843 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS66706610MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 202529-18-8
Molekylformel C3D5NaO2
Molekylvikt (g/mol) 101.09
Synonym Propanoic-d5 acid, sodium salt (9CI), Sodium propionate-D5, Sodium propionate-d5, Sodium propanoate-d5, Propionic acid-d5 sodium salt
IUPAC-namn sodium propanoate-d5
LEDER O=C([O-])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Propionate-D5
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1/i1D3,2D2;
Formel vikt 101.05