Läs mer
Sodium Propionate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10182680 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10182680 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Produktkod. 10182680 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/6100/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 285°C
CAS 137-40-6
Färg White
pH 8 to 10.5
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel C3H5NaO2
MDL-nummer 2759
Synonym sodium propionate, sodium propanoate, propionic acid sodium salt, propanoic acid, sodium salt, napropion, ocuseptine, deketon, impedex, keenate, propiofar
InChI-nyckel JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
LEDER CCC(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-namn sodium;propanoate
Molekylvikt (g/mol) 96.061
PubChem CID 2723816
Formel vikt 96.06g/mol
Förpackning Plastic powder jar