Läs mer
Natriumpropionat, TRC
Produktkod. 30413203
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30413203 5 g
1 options
Produktkod. 30413203 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6670655G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propionic acid sodium salt
CAS 137-40-6
Molekylformel C3 H5 O2 . Na
Kvantitet 5 g
Synonym Sodium propionate, Sodium propanoate, Propionic acid sodium salt, Propanoic acid, sodium salt (1:1) (ACI), Propanoic acid, sodium salt (9CI), Propionic acid, sodium salt (8CI), Bioban-S, Deketon, Impedex, Mycoban, Napropion, Ocuseptine, Propi-Ophtal, Propiofar, Propion, Propisol, Sodium ethanecarboxylate, Whit-Pro
InChI formel InChI=1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
LEDER [Na+].CCC(=O)[O-]
IUPAC-namn natrium; propanoat
Molekylvikt (g/mol) 96.06
Formel vikt 96.0187