Läs mer
Natriumpropyl parahydroxybenzoat, LoGiCal
Produktkod. 30459221
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459221 10 mg
1 options
Produktkod. 30459221 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0432.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Propyl Parahydroxybenzoate
CAS 35285-69-9
Analyt- eller komponentnamn Sodium Propyl Parahydroxybenzoate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H11 O3 . Na
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Sodium Propyl Parahydroxybenzoate
InChI formel InChI=1S/C10H12O3.Na/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-6,11H,2,7H2,1H3;/q;+1/p-1
Lösningstyp Snyggt
LEDER [Na+].CCCOC(=O)c1ccc([O-])cc1
IUPAC-namn natrium; 4-propoxykarbonylfenolat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 202.18
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 202,0606 g/mol