missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Natriumpropyl parahydroxybenzoat, Mikromol™

Produktkod. 17973636
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17973636 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17973636 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0432.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.

Natriumpropyl parahydroxybenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sodium Propyl Parahydroxybenzoate
CAS 35285-69-9
Analyt- eller komponentnamn Sodium Propyl Parahydroxybenzoate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H11 O3 . Na
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Sodium Propyl Parahydroxybenzoate
InChI formel InChI=1S/C10H12O3.Na/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-6,11H,2,7H2,1H3;/q;+1/p-1
LEDER [Na+].CCCOC(=O)c1ccc([O-])cc1
IUPAC-namn natrium; 4-propoxykarbonylfenolat
Molekylvikt (g/mol) 202.18
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 202,0606 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.