Läs mer
Natriumpropylparaben, TRC
Produktkod. 30136074
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136074 5 g
30133066 25 g
30005413 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136074 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6732655G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35285-69-9
Molekylformel C10 H11 O3 . Na
Molekylvikt (g/mol) 202.18
Synonym Benzoic acid, 4-hydroxy-, propyl ester, sodium salt (9CI), Nipasol M Sodium, Propyl 4-hydroxybenzoate sodium salt, Propyl p-hydroxybenzoate sodium salt, Propylparaben sodium, Sodium 4-propoxycarbonylphenoxide, Sodium propyl 4-hydroxybenzoate, Sodium propyl p-hydroxybenzoate, Sodium propyl paraben
IUPAC-namn natrium; 4-propoxykarbonylfenolat
LEDER [Na+].CCCOC(=O)c1ccc([O-])cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Propyl Parahydroxybenzoate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H12O3.Na/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-6,11H,2,7H2,1H3;/q;+1/p-1
Formel vikt 202.0606
Procent renhet >95%