Läs mer
Sodium Pyrophosphate, 10-Hydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Produktkod. 15548184 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15548184 500 g Poly Bottle 500g
1 options
Produktkod. 15548184 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 385001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Kemiska identifierare
CAS 13472-36-1
Molekylformel H20Na4O17P2
Molekylvikt (g/mol) 446.05
InChI-nyckel VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Synonym sodium pyrophosphate decahydrate, unii-iy3dkb96qw, tetrasodium pyrophosphate decahydrate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, decahydrate, iy3dkb96qw, pyrophosphate sodium salt decahydrate, pyrophosphate inorganic, colostrum, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate
PubChem CID 3084150
IUPAC-namn tetrasodium;phosphonato phosphate;decahydrate
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Pyrophosphate
Namnnotering 10-Hydrate
Fysisk form Crystals
Kvantitet 500 g
Formel vikt 446.06
Kvalitet BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Förpackning Poly Bottle
Densitet 1L = 1.82kg
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • SODIUM PYROPHOSPHATE
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: SODIUM PYROPHOSPHATE