Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Natriumpyrofosfat, 200 mM buffertlösning.
Beskrivning
Natriumpyrofosfat, 200 mM buffertlösning. används i laboratoriet som buffertmedel. DSPP har använts som ett kelatbildande medel i antimikrobiella studier. Tetrabasiskt pyrofosfat eller TSPP (sc-203404; sc-236921) har visat sig vara användbart vid framställning av en EDTA-natriumpyrofosfatextraktionsbuffert för mikrocystinanalys av jordprover. Det är ett populärt jäsmedel som finns i bakpulver.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Natriumpyrofosfat, 200mM buffertlösning. används i laboratoriet som buffertmedel. DSPP har använts som ett kelatbildande medel i antimikrobiella studier. Tetrabasiskt pyrofosfat eller TSPP (sc-203404; sc-236921) har visat sig vara användbart vid framställning av en EDTA-natriumpyrofosfatextraktionsbuffert för mikrocystinanalys av jordprover. Det är ett populärt jäsmedel som finns i bakpulver.
Löslighet
Fullständigt blandbar i vatten. Olösligt i alkohol och ammoniak.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 200 mM buffertlösning. |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 100 mL |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.