Läs mer
Natriumpyrofosfat, 98 %
Produktkod. 11478177
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11478177 1000 g 1000g
11488177 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11478177 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17546.0B
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7722-88-5 ∣ Na4O7P2 ∣ 265,90 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområden
Natriumpyrofosfat används i vattenavhärdare, rengöringsmedel, emulgeringsmedel, metallrengörare och näringstillskott. Det fungerar som buffringsmedel, förtjockningsmedel och spridningsmedel. Det fungerar också som ett tandstenskontrollmedel i tandkräm och tandtråd. Dessutom används det som kelaterande medel i antimikrobiella studier. Det används också som livsmedelstillsats i vanliga livsmedel som kycklingnuggets, krabbkött och konserverad tonfisk.
Löslighet
Löslig i vatten. Olöslig i etylalkohol.
Anteckningar
Hygroskopisk. Oförenlig med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7722-88-5
Molekylformel Na4O7P2
Molekylvikt (g/mol) 265.90
MDL-nummer MFCD00003513
InChI-nyckel FQENQNTWSFEDLI-UHFFFAOYSA-J
Synonym tetrasodium pyrophosphate, sodium pyrophosphate, tspp, phosphotex, tetrasodium diphosphate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, sodium diphosphate, victor tspp, natrium pyrophosphat, caswell no. 847
PubChem CID 24403
ChEBI CHEBI:71240
IUPAC-namn tetranatrium;fosfonatofosfat
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium pyrophosphate
Smältpunkt 988 °C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1000 g
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 2.534
Linjär formel Na4P2O7
Merck Index 14,9240
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Olöslig i etylalkohol.
Formel vikt 265.9
Procent renhet 98%
Kvalitet Ograderat
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium pyrophosphate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium pyrophosphate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.