Läs mer
Natriumpyrofosfat, vattenfri teknologi.
Produktkod. 11356778
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11356778 250 g 250g
11346778 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11356778 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013439.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7722-88-5 ∣ Na4O7P2 ∣ 265,90 g/mol
Vattenavhärdare, metallrengöringsmedel, tvål och syntetiskt rengöringsmedel, allmänt bindemedel, vid elektroutfällning av metaller. Natriumpyrofosfat används i vattenavhärdare, rengöringsmedel, emulgeringsmedel, metallrengöringsmedel och näringstillskott. Det fungerar som ett buffertmedel, förtjockningsmedel och dispergeringsmedel. Det fungerar också som ett tandstensbekämpande medel i tandkräm och tandtråd. Dessutom används det som ett kelatbildande medel i antimikrobiella studier. Det används också som livsmedelstillsats i vanliga livsmedel som kycklingnuggets, krabbakött och konserverad tonfisk.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Vattenavhärdare, metallrengöringsmedel, tvål och syntetiskt rengöringsmedel, allmänt bindemedel, vid elektroavsättning av metaller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7722-88-5
Molekylformel Na4O7P2
Molekylvikt (g/mol) 265.90
MDL-nummer MFCD00003513
InChI-nyckel FQENQNTWSFEDLI-UHFFFAOYSA-J
Synonym tetrasodium pyrophosphate, sodium pyrophosphate, tspp, phosphotex, tetrasodium diphosphate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, sodium diphosphate, victor tspp, natrium pyrophosphat, caswell no. 847
PubChem CID 24403
ChEBI CHEBI:71240
IUPAC-namn tetranatrium;fosfonatofosfat
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium pyrophosphate
Smältpunkt 988 °C
Namnnotering Vattenfri
Färg Vitt
Fysisk form Granulat
Kvantitet 250 g
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 2.534 g/mL
Linjär formel Na4P2O7
Merck Index 14,9240
Löslighetsinformation Löslig i vatten, med långsam hydrolys till natriumortofosfat. Löslig i vatten; Olöslig i etylalkohol.
Formel vikt 265.9
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.