Läs mer
Natriumpyrofosfatdekahydrat, 97+%
Produktkod. 11429210
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429210 250 g 250g
11409210 1000 g 1000g
11419210 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429210 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16195.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13472-36-1 | H20Na4O17P2 | 446,05 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsmedel
Natriumpyrofosfatdekahydrat används som ett buffertmedel, ett emulgeringsmedel, ett förtjockningsmedel, en livsmedelstillsats och ett dispergeringsmedel. Det fungerar som ett tandstensbekämpande medel i tandkräm och tandtråd och används för att ta bort kalcium och magnesium från saliv och därigenom undvika avlagring på tänderna. Det används i tvättmedel för att förhindra avlagring på tyg. Det är användbart vid framställning av en EDTA-natriumpyrofosfatextraktionsbuffert för mikrocystinanalys av jordprover. I antimikrobiella studier används det som ett kelatbildande medel.
Löslighet
Lösligt i vatten. Olösligt i alkohol och ammoniak.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13472-36-1
Molekylformel H20Na4O17P2
Molekylvikt (g/mol) 446.05
MDL-nummer MFCD00149200
InChI-nyckel VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Synonym sodium pyrophosphate decahydrate, unii-iy3dkb96qw, tetrasodium pyrophosphate decahydrate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, decahydrate, iy3dkb96qw, pyrophosphate sodium salt decahydrate, pyrophosphate inorganic, colostrum, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate
PubChem CID 3084150
IUPAC-namn tetranatrium;fosfonatofosfat;dekahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium pyrophosphate decahydrate
Smältpunkt 79.5°C
pH 9.5 to 10.5
Kvantitet 250 g
Linjär formel Na4P2O7·10H2O
Merck Index 14,9240
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol and ammonia.
Formel vikt 446.06 (265.90 Anhydrous)
Procent renhet ≥97%
Odör Odorless
Densitet 1.82
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.