Läs mer
Natriumpyrofosfat dekahydrat, ACS, 99,0–103,0 %
Produktkod. 11337718
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337718 100 g 100g
11327718 500 g 500g
11317718 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11337718 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033385.22
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13472-36-1 | H20Na4O17P2 | 446,05 g/mol
Natriumpyrofosfatdekahydrat används som ett buffertmedel, ett emulgeringsmedel, ett förtjockningsmedel, en livsmedelstillsats och ett dispergeringsmedel. Det fungerar som ett tandstensbekämpande medel i tandkräm och tandtråd och används för att ta bort kalcium och magnesium från saliv och därigenom undvika avlagring på tänderna. Det används i tvättmedel för att förhindra avlagring på tyg. Det är användbart vid framställning av en EDTA-natriumpyrofosfatextraktionsbuffert för mikrocystinanalys av jordprover. I antimikrobiella studier används det som ett kelatbildande medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13472-36-1
Molekylformel H20Na4O17P2
Molekylvikt (g/mol) 446.05
MDL-nummer MFCD00149200
InChI-nyckel VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Synonym sodium pyrophosphate decahydrate, unii-iy3dkb96qw, tetrasodium pyrophosphate decahydrate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, decahydrate, iy3dkb96qw, pyrophosphate sodium salt decahydrate, pyrophosphate inorganic, colostrum, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate
PubChem CID 3084150
IUPAC-namn tetranatrium;fosfonatofosfat;dekahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium pyrophosphate decahydrate
Smältpunkt 79.5°C
Namnnotering For analysis ACS
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99-103%
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol and ammonia.
Formel vikt 446.06 (265.90 Anhydrous)
Kvalitet ACS
Utseende White crystalline
Densitet 1.82 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium pyrophosphate decahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium pyrophosphatedecahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.