Läs mer
Natriumpyrofosfatdekahydrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Pyrophosphate Decahydrate |
| CAS | 13472-36-1 |
| Kvantitet | 100 g |
| Molekylformel | Na4O7P2 . 10H2O |
| Synonym | Tetrasodium Pyrophosphate Decahydrate, Sodium Diphosphate Decahydrate |
| InChI formel | InChI=1S/4Na.H4O7P2.10H2O/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;;;;;;;;/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);10*1H2/q4*+1;;;;;;;;;;;/p-4 |
| LEDER | O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-] |
| IUPAC-namn | tetrasodium; fosfonatofosfat; dekahydrat |
| Molekylvikt (g/mol) | 446.06 |
| Formel vikt | 445.9767 |