Läs mer
Natriumpyrofosfat, TRC
Produktkod. 30410121
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30410121 25 g
1 options
Produktkod. 30410121 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS66708025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Pyrophosphate
CAS 7722-88-5
Kvantitet 25 g
Molekylformel 4 Na . O7 P2
Synonym Diphosphoric acid','sodium salt (1:4), Diphosphoric acid','tetrasodium salt (9CI), Pyrophosphoric acid','tetrasodium salt (8CI), Accoline 126, Anhydrous tetrasodium pyrophosphate, Nankarin S 1, Phosphomix 110, Phosphotex, SPP, SPP (phosphate), Sodium diphosphate, Sodium diphosphate (Na4P2O7), Sodium phosphate (Na4P2O7), Sodium phosphorus oxide (Na4P2O7), Sodium pyrophosphate (Na4P2O7), TSPP, Tetrasodium diphosphate, Tetrasodium diphosphate (Na4P2O7), Tetrasodium pyrophosphate, Tetrasodium pyrophosphate (Na4P2O7), Thermphos Pyro E 450, Victor TSPP
InChI formel InChI=1S/4Na.H4O7P2/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q4*+1;/p-4
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-]
IUPAC-namn tetrasodium; fosfonatofosfat
Molekylvikt (g/mol) 265.9024
Formel vikt 265.871