Beskrivning
Natriumpyruvat tillsätts vanligtvis till cellodlingsmedium som en energikälla förutom glukos. Eftersom cellerna gör natriumpyruvat som en intermediär metabolit i glykolysvägen, är det inte nödvändigt att komplettera alla kulturer. Men om cellerna har odlats i medium kompletterat med natriumpyruvat, rekommenderar vi att tillskottet fortsätter eftersom cellerna vänjer sig vid detta tillskott och deras tillväxt kommer att släpa utan det. Gibco™ Natriumpyruvat, 100 mM lösning är formulerad som 11 g per liter vatten. Den slutliga koncentrationen av natriumpyruvat som används i de flesta cellodlingsmedier är 1 mM.
Produktanvändning
För in vitro diagnostisk användning.
Dual-site cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ Sodium Pyruvate Solution tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ Sodium Pyruvate Solution-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (11360-070). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Produktanvändning
För in vitro diagnostisk användning.
Dual-site cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ Sodium Pyruvate Solution tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ Sodium Pyruvate Solution-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (11360-070). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA, ISO 13485 |
| Innehåll och lagring | 2 till 8 °C |
| Beskrivning | Natriumpyruvat (100 mM), 100 mL, vätska, 2 till °8 C lagringstemperatur, 12 månaders hållbarhet, skyddas mot ljus, används i cellkultur och däggdjurskultur, färre resurser används, mindre avfall, för in vitro diagnostisk användning |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Natriumpyruvat |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling |
| Kvantitet | 100 ml |
| Regulatorisk status | RUO |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 3,4-Dichlorophenol
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: 3,4-Dichlorophenol
För in vitro-diagnostik.