Läs mer
Natriumpyruvat (100 mM)
Produktkod. 11540396 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
20 x 100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Paket med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11540396 20 x 100 ml Paket med 20
11530396 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11540396 Leverantör Gibco Leverantörsnummer 11360088
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2040.00 SEK
    1835.65 SEK / Paket med 20
    Save 204.35 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Natriumpyruvat (100 mM)
Natriumpyruvat tillsätts vanligtvis till cellodlingsmedium som en energikälla förutom glukos. Eftersom cellerna gör natriumpyruvat som en intermediär metabolit i glykolysvägen, är det inte nödvändigt att komplettera alla kulturer. Men om cellerna har odlats i medium kompletterat med natriumpyruvat, rekommenderar vi att tillskottet fortsätter eftersom cellerna vänjer sig vid detta tillskott och deras tillväxt kommer att släpa utan det. Gibco™ Natriumpyruvat, 100 mM lösning är formulerad som 11 g per liter vatten. Den slutliga koncentrationen av natriumpyruvat som används i de flesta cellodlingsmedier är 1 mM.
Produktanvändning
För in vitro diagnostisk användning.
Dual-site cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ Sodium Pyruvate Solution tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en jämförbar Gibco™ Sodium Pyruvate Solution-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (11360-070). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA, ISO 13485
Innehåll och lagring 2 till 8 °C
Beskrivning Natriumpyruvat (100 mM), 20 x 100 mL, vätska, 2 till °8 C lagringstemperatur, 12 månaders hållbarhet, lagringsförhållanden i omgivningen, skyddas mot ljus, används i cellkultur och däggdjurskultur, färre resurser används, mindre avfall, för in vitro-diagnostik
Form Vätska
Produkttyp Natriumpyruvat
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Kvantitet 20 x 100 ml
För in vitro-diagnostik.