Läs mer
Natriumpyruvat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Natriumpyruvat används i cellodlingsmedia som en extra energikälla. Den fungerar som en antioxidant och har skyddande effekter mot syreradikaler. Det fungerar som en mellanprodukt i många metabola vägar såsom sockermetabolism. Det omvandlas till acetylkoenzym A och går in i triklorättiksyracykeln. Dessutom är det involverat i aminosyrametabolism och initierar Krebs cykel. Det spelar en viktig roll som en renare av fria radikaler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Natriumpyruvat används i cellodlingsmedia som en extra energikälla. Den fungerar som en antioxidant och har skyddande effekter mot syreradikaler. Det fungerar som en mellanprodukt i många metabola vägar såsom sockermetabolism. Det omvandlas till acetylkoenzym A och går in i triklorättiksyracykeln. Dessutom är det involverat i aminosyrametabolism och initierar Krebs ′cykel. Det spelar en viktig roll som en renare av fria radikaler.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium pyruvate |
| Smältpunkt | >300°C |
| Kvantitet | 500 g |
| Beilstein | 3568341 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water. |
| Formel vikt | 110.04 |
| Procent renhet | 99% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.