Läs mer
Natriumpyruvat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11449063
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449063 250 g 250g
11439063 50 g 50g
11423970 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449063 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11148.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Natriumpyruvat, 99 %, C3H3NaO3, CAS-nummer-113-24-6, 2-oxopropansyranatriumsalt, pod38aif08, propansyra, 2-oxo-, natriumsalt, pyruvatnatrium, pyruvinsyranatriumsalt, pyrodruvsyranatriumsalt, pyrodruvsyranatriumsalt, pyrodruvsyranatrium, 2-natriumsalt alfa-ketopropionat, natriumpyruvat, unii-pod38aif08, 500 g
Natriumpyruvat används i cellodlingsmedia som en extra energikälla. Den fungerar som en antioxidant och har skyddande effekter mot syreradikaler. Det fungerar som en mellanprodukt i många metabola vägar såsom sockermetabolism. Det omvandlas till acetylkoenzym A och går in i triklorättiksyracykeln. Dessutom är det involverat i aminosyrametabolism och initierar Krebs cykel. Det spelar en viktig roll som en renare av fria radikaler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natriumpyruvat används i cellodlingsmedia som en extra energikälla. Den fungerar som en antioxidant och har skyddande effekter mot syreradikaler. Det fungerar som en mellanprodukt i många metabola vägar såsom sockermetabolism. Det omvandlas till acetylkoenzym A och går in i triklorättiksyracykeln. Dessutom är det involverat i aminosyrametabolism och initierar Krebs ′cykel. Det spelar en viktig roll som en renare av fria radikaler.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 113-24-6
Molekylformel C3H3NaO3
Molekylvikt (g/mol) 110.044
MDL-nummer MFCD00002586
InChI-nyckel DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium pyruvate, pyruvic acid sodium salt, sodium 2-oxopropanoate, pyruvic acid, sodium salt, propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt, sodium alpha-ketopropionate, pyruvate sodium, unii-pod38aif08, 2-oxopropanoic acid sodium salt, pod38aif08
PubChem CID 23662274
ChEBI CHEBI:50144
IUPAC-namn natrium;2-oxopropanoat
LEDER CC(=O)C(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium pyruvate
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 250 g
Beilstein 3568341
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 110.04
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium pyruvate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium pyruvate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.