Läs mer
Natriumpyruvat, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15588114 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15588114 1 kg Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun 1kg
1 options
Produktkod. 15588114 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 335402
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-02-2027
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Kemiska identifierare
CAS 113-24-6
Molekylformel C3H3NaO3
Molekylvikt (g/mol) 110.044
InChI-nyckel DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium pyruvate, pyruvic acid sodium salt, sodium 2-oxopropanoate, pyruvic acid, sodium salt, propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt, sodium alpha-ketopropionate, pyruvate sodium, unii-pod38aif08, 2-oxopropanoic acid sodium salt, pod38aif08
PubChem CID 23662274
ChEBI CHEBI:50144
IUPAC-namn natrium;2-oxopropanoat
LEDER CC(=O)C(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Pyruvate
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 110.05
Procent renhet ≥99.6%
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ Reagens
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun