Läs mer
Natriumpyruvat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11450465 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450465 500 g 500g
11420465 5 g 5g
11430465 25 g 25g
11440465 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11450465 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219965490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6260.00 SEK
    5959.00 SEK / 500g
    Save 301.00 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-02-2027
Natriumpyruvat, vitt pulver
  • Det används som en komponent i kulturbuljong och media.
  • Användningen av natriumpyruvat i Wallen fermenteringsmedium för att förbättra omvandlingen av oljesyra till 10-ketostearinsyra av Bacillus sphaericus har beskrivits.
  • Ett protokoll som använder natriumpyruvat för att etablera stabilt transfekterade humana B-cellinjer har publicerats.
Kemiska identifierare
CAS 113-24-6
Molekylformel C3H3NaO3
Molekylvikt (g/mol) 110.04
MDL-nummer MFCD00002586
InChI-nyckel DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Synonym Pyruvic acid sodium salt, 2-Oxopropanoic acid sodium salt, α-ketopropionic acid sodium salt
Specifikationer
Färg Vitt
pH 6.54
Förlust vid torkning 0.0021
Anteckningar om analysprocent ≥98,0 %
Kvantitet 500 g
Beilstein 3568341
Löslighetsinformation Löslig i vatten (0,06 g/ml) – Klar och komplett.
Fysisk form Pulver