Learn More
Descripción
- It is utilized as a component in culture broth and media.
- The use of sodium pyruvate in Wallen fermentation medium to enhance the conversion of oleic acid to 10-ketostearic acid by Bacillus sphaericus has been described.
- A protocol that uses sodium pyruvate to establish stably transfected human B cell lines has been published.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | White |
| pH | 6.54 |
| Loss on Drying | 0.0021 |
| Quantity | 500 g |
| Beilstein | 3568341 |
| Solubility Information | Soluble in water (0.06g/mL) - Clear and Complete. |
| Physical Form | Powder |
| Assay | ≥98.0% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?