Läs mer
Natriumpyruvat, MP Biomedicals
Produktkod. 11414805 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11414805 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 11414805 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 091682049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    246.00 SEK
    233.69 SEK / 100ml
    Save 12.31 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
I lager
100 mM lösning
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Pyruvate
CAS 113-24-6
Molekylformel C3H3NaO3
Kvantitet 100 mL
Synonym sodium pyruvate, pyruvic acid sodium salt, sodium 2-oxopropanoate, pyruvic acid, sodium salt, propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt, sodium alpha-ketopropionate, pyruvate sodium, unii-pod38aif08, 2-oxopropanoic acid sodium salt, pod38aif08
InChI-nyckel DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
LEDER CC(=O)C(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;2-oxopropanoat
Molekylvikt (g/mol) 110.044
PubChem CID 23662274
ChEBI CHEBI:50144