Läs mer
Natriumpyruvat (vitt pulver), Fisher BioReagents
Produktkod. 10021513
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10021513 100 g Glasflaska 100g
1 options
Produktkod. 10021513 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP356100
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 113-24-6 | C3H3NaO3 | 110,044 g/mol
Glasflaska; 100 g
Detta natriumsalt används i buffertar för molekylärbiologi och cellodlingstillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Pyruvate
CAS 113-24-6
Smältpunkt 300 °C
Färg Vitt
pH 5,5 till 6,5
Analysprocentintervall ≥99 %
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C3H3NaO3
Linjär formel CH3COCO2Na
Kvantitet 100 g
Synonym sodium pyruvate, pyruvic acid sodium salt, sodium 2-oxopropanoate, pyruvic acid, sodium salt, propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt, sodium alpha-ketopropionate, pyruvate sodium, unii-pod38aif08, 2-oxopropanoic acid sodium salt, pod38aif08
InChI-nyckel DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
LEDER CC(=O)C(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;2-oxopropanoat
Molekylvikt (g/mol) 110.044
PubChem CID 23662274
ChEBI CHEBI:50144
Formel vikt 110.04
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Pulver eller fast