Läs mer
Sodium (R)-3-(1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl)phenyl Sulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium (R)-3-(1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl)phenyl Sulfate |
| Molekylformel | C9H12NNaO5S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (R)-Phenylephrine 3-O-Sulfate sodium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO5S.Na/c1-10-6-9(11)7-3-2-4-8(5-7)15-16(12,13)14;/h2-5,9-11H,6H2,1H3,(H,12,13,14);/q;+1/p-1/t9-;/m0./s1 |
| LEDER | [Na+].CNC[C@H](O)c1cccc(OS(=O)(=O)[O-])c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 269.25 |