Läs mer
Sodium Rod, Diameter 2.5cm (Protective Liquid: Paraffin Oil), MilliporeSigma™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium |
| CAS | 7440-23-5 |
| Utseende | Silver solid |
| Kvantitet | 250 g |
| Odör | Odorless |
| Förpackning | Glass bottle |
| Form | Solid |
| Molekylformel | Na |
| MDL-nummer | MFCD00085307 |
| UN-nummer | UN 1428 |
| Visa mer |