Läs mer
Natriumsalicylat, 99 %
Produktkod. 11468916
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468916 250 g 250g
11458916 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11468916 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17056.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    575.47 SEK
    482.65 SEK / 250g
    Save 92.82 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 54-21-7 | C7H5NaO3 | 160,104 g/mol
Natriumsalicylat används som ett smärtstillande och febernedsättande medel. Det fungerar också som ett icke-steroidalt antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID). Vidare används den som en fosfor för detektering av vakuum ultraviolett strålning och elektroner. Det fungerar som en neurofibromatosis kappa B-hämmare och reducerar oxidativ stress. Det finner tillämpningar som ett läkemedel med funktionen att vara antifebril och antireumatisk.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natriumsalicylat används som ett smärtstillande och febernedsättande medel. Det fungerar också som ett icke-steroidalt antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID). Vidare används den som en fosfor för detektering av vakuum ultraviolett strålning och elektroner. Det fungerar som en neurofibromatosis kappa B-hämmare och reducerar oxidativ stress. Det finner tillämpningar som ett läkemedel med funktionen att vara antifebril och antireumatisk.
Löslighet Löslig i
vatten, 1,4-dioxan, etanol och glycerol.
Noter
Ljuskänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, mineralsyror, metallsalter och jod.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54-21-7
Molekylformel C7H5NaO3
Molekylvikt (g/mol) 160.104
MDL-nummer MFCD00002440
InChI-nyckel ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium salicylate, sodium 2-hydroxybenzoate, salsonin, clin, enterosalicyl, enterosalil, entrosalyl, glutosalyl, kerasalicyl, magsalyl
PubChem CID 16760658
ChEBI CHEBI:9180
IUPAC-namn natrium;2-hydroxibensoat
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium salicylate
Smältpunkt >300 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 250 g
Beilstein 3732792
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,8332
Löslighetsinformation Lösliga i vatten, 1,4-dioxan, etanol och glycerol.
Formel vikt 160.11
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium salicylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.