Läs mer
Sodium Salicylate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10030460 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10030460 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Produktkod. 10030460 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/6200/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
C7H5NaO3, CAS Number-54-21-7, clin, enterosalicyl, enterosalil, entrosalyl, glutosalyl, kerasalicyl, magsalyl, salsonin, sodium 2-hydroxybenzoate, sodium salicylate, 500g, CHEBI:9180, White, 160.1g/mol, ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M, sodium;2-hydroxybenzoate, 200 deg.C, 2440, 160.104 | CAS: 54-21-7 | C7H5NaO3 | 160.104 g/mol
C7H5NaO3, CAS Number-54-21-7, clin, enterosalicyl, enterosalil, entrosalyl, glutosalyl, kerasalicyl, magsalyl, salsonin, sodium 2-hydroxybenzoate, sodium salicylate, 500g, CHEBI:9180, White, 160.1g/mol, ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M, sodium;2-hydroxybenzoate, 200 deg.C, 2440, 160.104
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt 200°C
CAS 54-21-7
Färg White
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel C7H5NaO3
MDL-nummer 2440
Synonym sodium salicylate, sodium 2-hydroxybenzoate, salsonin, clin, enterosalicyl, enterosalil, entrosalyl, glutosalyl, kerasalicyl, magsalyl
InChI-nyckel ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O.[Na+]
IUPAC-namn sodium;2-hydroxybenzoate
Molekylvikt (g/mol) 160.104
PubChem CID 16760658
ChEBI CHEBI:9180
Formel vikt 160.1g/mol
Kvalitet Extra Pure
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Salicylic acid, sodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.