Läs mer
Sodium Salicylate, For Analysis, EMSURE™, MilliporeSigma™
Produktkod. 15884880
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Plastic Bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15884880 1 kg Plastic Bottle 1kg
15874880 250 g Plastic Bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15884880 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1066011000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Rekommenderad förvaring
+5°C to +30°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54-21-7
Molekylformel C7H5NaO3
Molekylvikt (g/mol) 160.104
InChI-nyckel ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium salicylate, sodium 2-hydroxybenzoate, salsonin, clin, enterosalicyl, enterosalil, entrosalyl, glutosalyl, kerasalicyl, magsalyl
PubChem CID 16760658
ChEBI CHEBI:9180
IUPAC-namn sodium;2-hydroxybenzoate
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Salicylate
Smältpunkt 250°C (decomposition)
Färg White
pH 8.7 to 9.3 (10g/L, H2O, 20°C)
Fysisk form Crystals
Kvantitet 1 kg
Löslighetsinformation 77g/L
Formel vikt 141.96
Procent renhet >99.0%
Kvalitet Not Available
Förpackning Plastic Bottle
Densitet 0.32g/3 (20°C)