Läs mer
Natriumsalicylat, Mikromol™
Produktkod. 17921706
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17921706 250 mg
1 options
Produktkod. 17921706 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1370.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Natriumsalicylat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Salicylate
CAS 54-21-7
Analyt- eller komponentnamn Sodium Salicylate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H5 O3 . Na
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Sodium salicylate, Sodium 2-hydroxybenzenecarboxylate, Benzoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt (9CI), Salicylic acid, monosodium salt (8CI), Sodium salicylate (7CI), Alysine, Aroall, Camporisin, Clin, Enterosalicyl, Enterosalil, Entrosalyl, Glutosalyl, Idocyl, Kerasalicyl, Kerosal, Magsalyl, Monosodium salicylate, Nadisal, Neo-Salicyl, Salicylic acid sodium salt, Saliject, Salisod, Salsonin, Sodium 2-hydroxybenzoate, Sodium o-hydroxybenzoate, Sodium salicylate (NaO3C7H5), o-Hydroxybenzoic acid monosodium salt
InChI formel InChI=1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
LEDER [Na+].Oc1ccccc1C(=O)[O-]
IUPAC-namn natrium; 2-hydroxybenzoat
Molekylvikt (g/mol) 160.1
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 160,0136 g/mol