Läs mer
Sodium Selenate, ≥95% (elemental analysis), Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15668070 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15668070 10 g Poly bottle 10g
15658070 100 g Poly bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15668070 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer S088210G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
≥95% (elemental analysis)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13410-01-0
Molekylformel Na2O4Se
Molekylvikt (g/mol) 188.95
MDL-nummer MFCD00003490
InChI-nyckel MHQOTKLEMKRJIR-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium selenate, disodium selenate, natriumseleniat, selenic acid, disodium salt, caswell no. 791, natriumseleniat german, sel-tox sso2 and ss-20, unii-5dqp25600a, selenic acid h2seo4 , disodium salt, ccris 1259
PubChem CID 25960
ChEBI CHEBI:77775
LEDER [Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium selenate
Färg White
pH 5.5 to 7.5 (at 18.90g/L 25°C)
Kvantitet 10 g
Linjär formel Na2SeO4
UN-nummer UN2630
Löslighetsinformation Soluble in water
IUPAC-namn disodium;selenate
Formel vikt 188.94g/mol
Procent renhet ≥95% (elemental analysis)
Odör Odorless
Förpackning Poly bottle
Utseende Crystalline
Densitet 3.213g/cu.cm at 17.5°C