Läs mer
Sodium selenate, anhydrous, 99.8+% (metals basis)
Produktkod. 11326459
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11326459 50 g 50g
11356459 5 g 5g
11336459 250 g 250g
11346459 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11326459 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012613.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Use As a Reagent | CAS: 13410-01-0 | Na2O4Se | 188.95 g/mol
Natriumselenat används i glasindustrin och producerar röd nyans i glas. Det fungerar som ett avfärgningsmedel vid glasproduktion. I kombination med järnoxider ger det färglöst glas. Lämplig beredning av natriumselenat används i multivitaminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13410-01-0
Molekylformel Na2O4Se
Molekylvikt (g/mol) 188.95
MDL-nummer MFCD00003490
InChI-nyckel MHQOTKLEMKRJIR-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium selenate, disodium selenate, natriumseleniat, selenic acid, disodium salt, caswell no. 791, natriumseleniat german, sel-tox sso2 and ss-20, unii-5dqp25600a, selenic acid h2seo4 , disodium salt, ccris 1259
PubChem CID 25960
ChEBI CHEBI:77775
IUPAC-namn dinatrium;selenat
LEDER [Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium selenate, anhydrous
Smältpunkt 32° (transition)
Färg Lila
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99.8+% (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 188.94
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Utseende White powder
Densitet 3.213
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.