Läs mer
Natriumselenatdekahydrat, 99,9% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11316479
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11316479 25 g 25g
11326479 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11316479 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014239.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10102-23-5 | H20Na2O14Se | 369.10 g/mol
Natriumselenatdekahydrat används som fodertillsats, som mineraltillskott, som analytiska reagenser och i trädgårdstillämpningar. Vidare används det vid tillverkning av glas för att motverka färgen som orsakas av järnföroreningar. Det används också för att förhindra onormal vävnadstillväxt. Utöver detta används det som ett mikronäringsämne som förhindrar brist på koppar, mangan och selen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10102-23-5
Molekylformel H20Na2O14Se
Molekylvikt (g/mol) 369.10
MDL-nummer MFCD00149174
InChI-nyckel TYVNFQRMDPFYPC-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium selenate decahydrate, unii-0cjn4029eb, disodium decahydrate selenate, disodium selenate decahydrate, acmc-1c452, sodium selenate decahydrate, technical grade, selenic acid, disodiumsalt, decahydrate 9ci, sodium selenate decahydrate trace metals basis
PubChem CID 202320
IUPAC-namn dinatrium;selenat;dekahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium selenate decahydrate
Smältpunkt 35°C (decomposition)
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.9% (metals basis)
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN2630
Merck Index 14,8671
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 369.09 (188.94 Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Densitet 1.6 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.