Learn More
Natriumselenatdekahydrat, 99,9 % (metallbas)
Description
Natriumselenatdekahydrat används som fodertillsats, som mineraltillskott, som analytiska reagenser och i trädgårdstillämpningar. Vidare används det vid tillverkning av glas för att motverka färgen som orsakas av järnföroreningar. Det används också för att förhindra onormal vävnadstillväxt. Utöver detta används det som ett mikronäringsämne som förhindrar brist på koppar, mangan och selen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Sodium selenate decahydrate |
| Smältpunkt | 35 °C (dekomposition) |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 100 g |
| Analysprocentintervall | 99,9 % (metallbaserad bas) |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| Densitet | 1.600 g/mL |
| UN-nummer | UN2630 |
| Merck Index | 14,8671 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Show More |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.