Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Selenate |
| CAS | 13410-01-0 |
| Kvantitet | 50 g |
| Molekylformel | Na2O4Se |
| MDL-nummer | MFCD00003490 |
| Synonym | sodium selenate, disodium selenate, natriumseleniat, selenic acid, disodium salt, caswell no. 791, natriumseleniat german, sel-tox sso2 and ss-20, unii-5dqp25600a, selenic acid h2seo4 , disodium salt, ccris 1259 |
| InChI-nyckel | MHQOTKLEMKRJIR-UHFFFAOYSA-L |
| LEDER | [Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])(=O)=O |
| IUPAC-namn | dinatriumselenat |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.95 |
| Visa mer |