Läs mer
Natriumselenat, Purum pa,≥ 98,0 % (T), Honeywell™
Produktkod. 15646870 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15646870 100 g 100g
15656870 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15646870 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 71948100G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Purum pa,≥ 98,0 % (T)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13410-01-0
Molekylformel Na2O4Se
Molekylvikt (g/mol) 188.95
MDL-nummer MFCD00003490
InChI-nyckel MHQOTKLEMKRJIR-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium selenate, disodium selenate, natriumseleniat, selenic acid, disodium salt, caswell no. 791, natriumseleniat german, sel-tox sso2 and ss-20, unii-5dqp25600a, selenic acid h2seo4 , disodium salt, ccris 1259
PubChem CID 25960
ChEBI CHEBI:77775
IUPAC-namn disodium;selenate
LEDER [Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium selenate
Namnnotering Purum p.a., ≥98.0% (T)
CAS Max % ≤100.0000%
Kvantitet 100 g
Linjär formel Na2SeO4
UN-nummer UN2630
Formel vikt 188.94
Procent renhet ≥98%
Kvalitet purum p.a.
Förpackning Poly Bottle
Densitet 3.213 g/cm3