Läs mer
Sodium selenide, 99.8% (metals basis)
Produktkod. 11393218
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11393218 5 g 5g
11303228 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393218 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036187.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1313-85-5 | Na2Se | 124.951 g/mol
Natriumselenid används i pappers- och massaindustrin, för kraftprocesser följt av fotografisk industri för att förhindra framkallningslösningar. Den finner användning som blekmedel i textilindustrin, svavelfärger och tvättmedel. Det används också för att ge färg till glas, glasyrer och emaljer. Vidare fungerar det som en avfärgare av glas på grund av neutralisering av grönaktig nyans som produceras av järn (järnhaltiga) föreningar. Det spelar en viktig roll att framställa organoseleniumföreningar genom att reagera med alkylhalogenider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1313-85-5
Molekylformel Na2Se
Molekylvikt (g/mol) 124.951
MDL-nummer MFCD00014240
InChI-nyckel VPQBLCVGUWPDHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium selenide, disodium selenide, disodium monoselenide, unii-1fek1k7wce, disodium selandiide, 1fek1k7wce, sodiumselenide, disodium selenium 2-, parent
PubChem CID 73973
ChEBI CHEBI:77773
IUPAC-namn dinatrium;selen(2-)
LEDER [Na+].[Na+].[Se-2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium selenide
Smältpunkt >875°C
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.8% (metals basis)
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3283
Merck Index 14,8672
Löslighetsinformation Soluble in ethanol and liquid ammonia. Slightly soluble tetrahydrofuran.
Formel vikt 124.94
Procent renhet 99.8%
Kvalitet ACS
Känslighet Air and moisture sensitive; Hygroscopic
Utseende Powder
Densitet 2.625
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.