Läs mer
Sodium selenite, 44-46% Se, anhydrous
Produktkod. 10318340 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10318340 25 g Glasflaska 25g
10701481 100 g Glasflaska 100g
10794294 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10318340 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 200730250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10102-18-8 | Na2O3Se | 172.94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10102-18-8
Molekylformel Na2O3Se
Molekylvikt (g/mol) 172.94
MDL-nummer MFCD00003489
InChI-nyckel BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium selenite, disodium selenite, natriumselenit, selenious acid, disodium salt, natriumselenit german, disodium selenium trioxide, unii-hiw548rq3w, selenious acid disodium salt, ccris 1260, hsdb 768
PubChem CID 24934
ChEBI CHEBI:48843
IUPAC-namn dinatrium;selenit
LEDER [O-][Se](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium selenite
Smältpunkt 350°C
Namnnotering Anhydrous
Färg Vit till Beige
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Linjär formel Na2SeO3
Merck Index 15, 8802
Löslighetsinformation Solubility in water: 950g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formel vikt 172.94
Procent renhet 44 to 46% Se
Förlust vid torkning 0.5% max.
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium selenite
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.