Läs mer
Natriumselenit,∽ 98 %, ('Vit till benvitt pulver), MP Biomedicals
Produktkod. 11446332 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11446332 100 g 100g
11456332 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11446332 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210292880
Kemiska identifierare
CAS 10102-18-8
Molekylformel Na2O3Se
Molekylvikt (g/mol) 172.948
InChI-nyckel BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium selenite, disodium selenite, natriumselenit, selenious acid, disodium salt, natriumselenit german, disodium selenium trioxide, unii-hiw548rq3w, selenious acid disodium salt, ccris 1260, hsdb 768
PubChem CID 24934
ChEBI CHEBI:48843
IUPAC-namn dinatrium;selenit
LEDER [O-][Se](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Selenite
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall ∽98%
Formel vikt 172.9